Etalon de calibration multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
456512AEA 239 EUR InStock
456512A
Etalon de calibration multi-éléments 3 ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
(10 Eléments en solution dans HCl 10 %)
10 Eléments 10 mg/l : Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité