Contrôle d'interférence A dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
456562KEA 419 EUR InStock
456562K
Contrôle d'interférence A dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
11 éléments en solution dans de l'acide nitrique 2%
11 Eléments : 10 mg/l As, Cd, Se Zn; 20 mg/l Ag, C, Cr, Cu, Mn, Ni, V
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité