Etalon multicomposant cationique 1 dans l'eau avec une trace d'acide nitrique ARISTAR® pour la chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
VWR®
458352KEA 364 EUR InStock
458352K
Etalon multicomposant cationique 1 dans l'eau avec une trace d'acide nitrique ARISTAR® pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Cation in dilute HNO₃.
Ca 1000 ppm   Mg 200 ppm
K 200 ppm   Na 200 ppm
Li 50 ppm   NH4 400 ppm
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Conformes aux matériaux de référence standard NIST. Fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Information de livraison: Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité