Dow Corning® Repelcote VS
Fournisseur: VWR Chemicals
632474UEA 0 EUR InStock
632474U
Dow Corning® Repelcote VS
Repelcote VS
10 % d'émulsion composée d’un fluide de polydiméthylsiloxane, d’une charge de silice et d'un émulsifiant non ionique.
Information de livraison: Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre service des ventes VWR.
Attention: Ce matériau devient cristallin en dessous de 18 °C et pourrait avoir besoin d'être réchauffé avant utilisation.
Point d'éclair: 57 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Fonctionnalité Test réussi
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité