Dowsil™ / Dow Corning 734 Caoutchouc adhésif d'étanchéité liquide, blanc RTV
Fournisseur: GREEFF, RW SILICONES& LUBRICAN
634282WEA 0 EUR InStock
634282W
Dowsil™ / Dow Corning 734 Caoutchouc adhésif d'étanchéité liquide, blanc RTV
Dow Corning® 734 Caoutchouc adhésif d'étanchéité liquide blanc
Fluide. Vulcanisation à température ambiante par réaction avec l'humidité atmosphérique, en émettant de l'acide acétique. Adhérence à la plupart des surfaces. Plage de température de fonctionnement de -65 à +232 °C
Fluide. Vulcanisation à température ambiante par réaction avec l'humidité atmosphérique, en émettant de l'acide acétique. Adhérence à la plupart des surfaces. Plage de température de fonctionnement de -65 à +232 °C
Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité