Dowsil™ / Dow Corning 3145 Mil-A-46146 Adhésif d'étanchéité, gris
Fournisseur: GREEFF, RW SILICONES& LUBRICAN
634332PEA 0 EUR InStock
634332P
Dowsil™ / Dow Corning 3145 Mil-A-46146 Adhésif d'étanchéité, gris
Dow Corning® 3145 Mil-A-46146 Adhésif d'étanchéité gris
Non-flowing adhesive, high tensile strength and elongation, enhanced thermal stability, MIL-A-46146
  • One part
  • Polydimethylsiloxane adhesive
  • Room temperature cure, no ovens required
Information de livraison: Supplied with nozzle
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité