Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AccuGENE®
Fournisseur: LONZA
Synonyms: Chlorure de sodium
733-1633EA 53.2 EUR InStock
733-1633
Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AccuGENE®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité