L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Apiezon® graisse N sans halogénés et silicones
Fournisseur: SHELL
APIEZON/N.0025 FAP/G/NV-00025
SHLLAPIEZON/N.0025EA 0 EUR InStock
SHLLAPIEZON/N.0025 24492.136
Apiezon® graisse N sans halogénés et silicones
Lubrifiants
Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6×10-10 torr at 20 °C, which are further improved by reductions in temperature to the cryogenic region.
  • Can withstand frequent cycling between cryogenic temperatures as low as −273 °C and +30 °C
  • Craze-free at cryogenic temperatures
  • Ability to fill the micropores of adjoining surfaces, so improve thermal contact
  • Powerful 'gettering' action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean, use and remove as it is
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité