L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Apiezon® graisse T sans silicone
Fournisseur: SHELL
APIEZON/T.0025 FAP/G/T-00025
SHLLAPIEZON/T.0025EA 0 EUR InStock
SHLLAPIEZON/T.0025 24490.130
Apiezon® graisse T sans silicone
Lubrifiants
Graisse pour vide température moyenne. Sans silicone. Utilisée en cas de besoin d'une graisse à plus haut point de fusion.
  • Performs well under a wide range of temperatures, from +10 to +120°C
  • Has added cushioning
  • Exhibits good 'stiction' or sticking power
  • Powerful 'gettering' action, meaning it absorbs potentially harmful grease and chemical impurities on metal and glass surfaces
  • Easy to clean and remove as it is soluble in hydrocarbon and chlorinated solvents
(Pression de vapeur 4.6 x 10-9 torr à 20°C)
Attention: Apiezon® T is not recommended forMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité