Acide chromotropique sel disodique dihydraté ≥98.0% Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium dihydraté
20261.132EA 106 EUR InStock
20261.132
Acide chromotropique sel disodique dihydraté ≥98.0% Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400,29 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Suited for formaldehyde reagent Passes test
Suited for titanium reagent Passes test
Water Max. 10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité