Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté ≥99.0%
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: CDTA monohydratéCyDTA monohydratéAcide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydratéTitriplex® IV
20284.153EA 327 EUR InStock
20284.153
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté ≥99.0%
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Point de fusion: 213…216 °C
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité