EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98.5% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
20308.156EA 511 EUR InStock
20308.156
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98.5% pour analyses
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380,35 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité