Alliage de Devarda, en grenailles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
20942.181EA 113 EUR InStock
20942.181 20942.294
Alliage de Devarda, en grenailles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Alliage de Devarda
Devarda's alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline.
  • For reduction reagent for total Nitrogen determination acc. Kjeldahl
  • For reduction of alkaline Chlorate solutions to Chloride
Devarda's alloy (CAS # 8049-11-4) is an alloy of aluminium (44% – 46%), copper (49% – 51%) and zinc (4% – 6%).
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 5.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
N (Nitrogen) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité