Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, TECHNICAL, viscosité moyenne
Fournisseur: VWR Chemicals
22525.296EA 105 EUR InStock
22525.296
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, TECHNICAL, viscosité moyenne
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (25°C; 2 %; water) 300 - 600 mPa.s
Water Max. 8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité