VWR®, Casein
Fournisseur: VWR
VWR®
22544.292EA 89.6 EUR InStock
22544.292
VWR®, Casein
Protéines et Peptides
Matières protéiques(sur produit anhydre): Min. 92,5%
Acidité libre: Max. 1,0%
Matières grasses: Max. 2,5%
Résidu de calcination (SO4): Max. 2,75%
Eau: Max. 12%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité