Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phénolate de sodium hydraté
23347.105EA 117 EUR InStock
23347.105
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté ACS pour analyses
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290,08 g/mol (anhy)
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR Spectrum Passes test
Interfering dyestuffs Passes test ACS
Loss on drying (120°C) Max. 12 %
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité