Liquide pour manomètre à tube incliné
Fournisseur: VWR Chemicals
24989.202EA 42.5 EUR InStock
24989.202
Liquide pour manomètre à tube incliné
Liquide pour manomètre à tube incliné
pour manomètre
Point d'éclair: 14 °C (coupe fermée)
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité