Méthyle méthacrylate ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthacrylate de méthyle
Stabilization: stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
25600.296EA 24.3 EUR InStock
25600.296
Méthyle méthacrylate ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Méthyle méthacrylate
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
ONU: 1247
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99.5 %
Acidité Max. 0.0004 meq/g
Coloration Max. 5 APHA
Densité (20/4) 0.942 --> 0.944
Stabilisateur (MEHQ) 10 --> 25 ppm
Eau Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité