Noir Ériochrome T, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
26002.183EA 103 EUR InStock
26002.183
Noir Ériochrome T, TECHNICAL
Noir Ériochrome T
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité