Pierre ponce, en grenailles pour analyses, lavé
Fournisseur: VWR Chemicals
26398.293EA 37.1 EUR InStock
26398.293 26398.362
Pierre ponce, en grenailles pour analyses, lavé
Pierre ponce
Point de fusion: > 500 °C
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0.5 %
Soluble chlorides Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité