di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (R,R)-(+)-Tartrate de dipotassium hemihydraté
27048.291EA 291 EUR InStock
27048.291
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Potassium L(+)-tartrate hémihydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O
MW: 235,28 g/mol
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150136
Numéro CAS: 6100-19-2
Merck Index: 12,07849
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité