Quinine sulfate dihydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27250.120EA 30.7 EUR InStock
27250.120
Quinine sulfate dihydraté, TECHNICAL
Quinine sulfate dihydraté
Formule: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
MW: 782,96 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150790
Numéro CAS: 6119-70-6
Merck Index: 12,03822
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité