Copolymère CV/A 85/15, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27337.290EA 150 EUR InStock
27337.290
Copolymère CV/A 85/15, TECHNICAL
Copolymère CV/A 85/15
copolymère chlorure de vinyle 86 % env. et acétate de vinyle 14 % env.
copolymère chlorure de vinyle 86 % env. et acétate de vinyle 14 % env.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Apparent density after settling 0.3 to 0.6
Particle size Max. 4 mm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité