Rouge de thiazine, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2-[4-[(1-Hydroxy-4-sulfonato-2-naphtyl)azo]phényl]-6-méthylbenzothiazole-7-sulfonate de disodium
27419.123EA 78.8 EUR InStock
27419.123
Rouge de thiazine, TECHNICAL
Rouge de thiazine
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 599,58 g/mol
Numéro CAS: 2150-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité