Saponine, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27534.187EA 73.1 EUR InStock
27534.187
Saponine, GPR RECTAPUR®
Saponine
Densité: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Foam test (5 %; water) 2 - 6 cm
Ignition residue (SO4) Max. 10 %
Insolubility in water Max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité