L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: L(+)-Sodium glutamate à 1 molécule d'eau
27872.298EA 213 EUR InStock
27872.298
L(+)-Sodium glutamate monohydraté ≥99%, TECHNICAL
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Point de fusion: 225…240 °C
Point d'éclair: >225 °C
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
Merck Index: 13,06278
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité