Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydratéSodium nitroprussiate dihydraté
27966.180EA 98.6 EUR InStock
27966.180
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MW: 297,95 g/mol
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
ONU: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.02 %
Hexacyanoferrate (III) (as Fe(CN)6) Max. 0.02 %
Insolubility in methanol Max. 0.5 %
Insoluble matter Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité