Sodium hydrogénosulfite 50% (p/v) en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28132.298EA 34.9 EUR InStock
28132.298 28132.367
Sodium hydrogénosulfite 50% (p/v) en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydrogénosulfite
Formule: HNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ONU: 2693
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité