Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le toluène 90% (v/v)/méthanol 10% (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
28532.267EA 115 EUR InStock
28532.267
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le toluène 90% (v/v)/méthanol 10% (v/v), AVS TITRINORM solution volumétrique
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité