Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Tolidine ≥97%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine

28671.187EA 0 EUR InStock
28671.187
o-Tolidine ≥97%, TECHNICAL
o-Tolidine


Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Point d'ébullition: ~361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité