Solvant Stoddard, 150…200 °C, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: White spirit
28963.368EA 74.8 EUR InStock
28963.368
Solvant Stoddard, 150…200 °C, TECHNICAL
Solvant Stoddard
Point d'ébullition: 150…200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Numéro CAS: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
ONU: 1268
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119463258-33
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Indice de réfraction (20°C) 1.425 - 1.450
Benzene Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité