Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) (7 mg/ml FeSO₄) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)fer
30890.188EA 45.2 EUR InStock
30890.188
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) (7 mg/ml FeSO₄) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique, pour la mesure de la DCO (Norme NF T 90-101)
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
1 ml de solution représente 0,0070 g FeSO₄
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité