Réactif de Meyer pour la recherche du sang
Fournisseur: VWR Chemicals
31072.268EA 92.1 EUR InStock
31072.268
Réactif de Meyer pour la recherche du sang
Réactif de Meyer
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité