Réactif de Nessler pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium tétraiodomercurate – Potassium hydroxyde solution
31074.265EA 62.5 EUR InStock
31074.265
Réactif de Nessler pour la détermination de l'ammoniaque et des sels d'ammonium
Réactif de Nessler
MW: 786,4 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00049656
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sensitivity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité