Phénolphtaléine 0,2% dans une solution éthanolique, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
31724.295EA 30.8 EUR InStock
31724.295_T 31724.295DP 31724.295
Phénolphtaléine 0,2% dans une solution éthanolique, TECHNICAL
Phénolphtaléine
  • Zone de virage: pH 8,2-9,8
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Densité: 0,884 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité