Bleu patenté V sel de calcium, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium
34233.128EA 73.9 EUR InStock
34233.128
Bleu patenté V sel de calcium, TECHNICAL
Bleu patenté V sel de calcium
Formule: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
MW: 1159,45 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00038746
Numéro CAS: 3536-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité