Rouge de méthyle 0,2 g/l dans l'éthanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque
34302.231EA 53.7 EUR InStock
34302.231DP 34302.231 34302.231_T
Rouge de méthyle 0,2 g/l dans l'éthanol, TECHNICAL
Rouge de méthyle
  • Zone de virage: pH 4,4 - 6,2
Zone de virage: pH 4,4 - 6,2
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Point d'éclair: 20 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité