Réactif de Luff-Schoorl pour la détermination des sucres réducteurs
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5058.5000EA 127 EUR InStock
5058.5000 5058.1000
Réactif de Luff-Schoorl pour la détermination des sucres réducteurs
Réactif de Luff-Schoorl
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Passes test
Density (20/4) 1.14 - 1.16
pH (20°C) 9.80-10.40
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité