Formaldéhyde 7,5%, TECHNICAL, tamponné (pH 7,0 ±0,2)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5534.9010EA 104 EUR InStock
5534.9010 5534.1000
Formaldéhyde 7,5%, TECHNICAL, tamponné (pH 7,0 ±0,2)
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité