Acide borique 10 g/l en solution aqueuse, VOLUSOL®, avec indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide orthoborique
5732.5000EA 47.2 EUR InStock
5732.5000 5732.5000_T
Acide borique 10 g/l en solution aqueuse, VOLUSOL®, avec indicateur
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) 0.9 - 1.1 %
Appearance Clear green liquid
Sensitivity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité