Solvant ASTM D4739 (10:10:10:0.3) (v/v/v/v), VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
5740.2500EA 76.5 EUR InStock
5740.2500
Solvant ASTM D4739 (10:10:10:0.3) (v/v/v/v), VOLUSOL®
Solvant ASTM 4739
Solvant ASTM 4739, Toluène, propanol-2, chloroforme, eau (10/10/10/0,3 v/v) Mélange pour détermination de l’indice de base (ou BN) par titration
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
Density (20/4) 1.03 - 1.046
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité