VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Fournisseur: Avantor
Gurr™
VWRS81009.400EA 0 EUR InStock
81009.362DP VWRS81009.400 81009.362_T 81009.362
VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Solution alcoolique acidifiée de formol pour la fixation du glycogène.
Réactif de remplacement du liquide de Bouin.
Contient acide acétique, ethanol et formaldéhyde.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité