Gel de silice, en grenailles, Chameleon® C 2,5-6 mm agent dessiccant
Fournisseur: VWR Chemicals
83000.290EA 78.3 EUR InStock
83000.290 83000.360 83000.460
Gel de silice, en grenailles, Chameleon® C 2,5-6 mm agent dessiccant
Gel de silice
Déshydratants non toxiques pour absorber l'humidité de l'atmosphère et des flux gazeux, avec un indicateur coloré à base de sels de fer. Le gel de silice est de couleur orange intense et prend une teinte beige pâle/blanc lorsque l'eau est absorbée.
  • Capacité d'absorption de l'eau pour une HR de 50% est d'au moins 23%
  • Perte à la dessiccation à 140°C inférieure à 2%
  • À une concentration de 10% dans l'eau, le pH est compris entre 1,5 et 5
  • La régénération peut avoir lieu par un chauffage à 140 °C dans une étuve de séchage
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour change Passes test
Particle size 2 - 6 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité