L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gel de silice, granules, Chameleon® C 1 - 3 mm Drying_agent
Fournisseur: VWR Chemicals
83001.290EA 41.8 EUR InStock
83001.290 83001.360 83001.460
Gel de silice, granules, Chameleon® C 1 - 3 mm Drying_agent
Gel de silice
Déshydratants non toxiques pour absorber l'humidité de l'atmosphère et des flux gazeux, qui contiennent avec un indicateur coloré à base de sels de fer. Le gel de silice est de couleur orange intense et prend une teinte beige pâle/blanc lorsque l'eau est absorbée.
  • Capacité d'absorption de l'eau pour une HR de 50% d'au moins 23%
  • Perte à la dessiccation à 145°C inférieure à 2%
  • À une concentration de 10% dans l'eau, le pH est compris entre 1,5 et 5
  • Régénération par un chauffage à 140 °C dans une étuve de séchage
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour change Passes test
Particle size 1 - 3 mm
pH (20 °C; 5%) 2 - 5
Loss on drying (140 °C) Max. 2%
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) Min. 23%
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon en plastique pour solides 1 kg 83001.290P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
Godet (plastique) 5 kg 83001.360P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
- 25 kg 83001.460
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité