Solution Zimmermann-Reinhardt
Fournisseur: VWR Chemicals
9110.1000EA 66.8 EUR InStock
9110.1000
Solution Zimmermann-Reinhardt
Zimmermann-Reinhardt's solution
MW: 223,06 g/mol
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité