Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7,0 ±0,1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: Stabilised with methanol 0,5-1,5 %
9713.1000EA 19.4 EUR InStock
9713.1000 9713.5000 9713.9025 9713.9010 9713.9201
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7,0 ±0,1)
Formaldéhyde
Formaline 10 % v/v
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Formaldehyde) 3.5 - 4.5 %
pH (20 °C) 6.9 - 7.1
Methanol 0.5 - 1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité