L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol dénaturé 96% 96, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
9763.1000EA 39.1 EUR InStock
9763.1000 9763.5000
Éthanol dénaturé 96% 96, GPR RECTAPUR®
Ethanol denatured
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR I office or supplier.
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.807 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ethanol 95 - 97 %
Methanol 3 - 5 %
Water 5 - 6 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité