Sodium chlorure regeneration salt, TECHNICAL pour adoucisseur d'eau
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
99062.4000EA 37.7 EUR InStock
99062.4000
Sodium chlorure regeneration salt, TECHNICAL pour adoucisseur d'eau
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité