Plomb ≥99.95% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45602.A1 45602.30
45602.A1EA 144 EUR InStock
45602.A1 45602.30
Plomb ≥99.95% (base métaux), en poudre -100 mesh
Plomb
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Physical Form: Atomized powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
MW: 207,2 g/mol
Point d'ébullition: 1749 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327.5 °C
Densité: 11.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité