Bismuth
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-2235EA 927 EUR InStock
PROONIST-2235
Bismuth
Bismuth
Formule: Bi
MW: 208,98 g/mol
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité